Merck
MXSMBPA48
Millipore
Milliflex Cassette prefilled with Baird Parker Agar
Baird Parker Agar, for Staphylococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
フォーム
plate (pre-poured agar)
シェルフライフ
6 mo.
特徴
ready-to-use
包装
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
メーカー/製品名
Milliflex®
opalescent yellow-brown
入力
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH
6.8±0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with Milliflex®
Staphylococcus spp.
輸送温度
dry ice
保管温度
2-8°C
培地
ベアードパーカー
アナリシスノート
S.aureusコロニーは黒色。他のコロニーは白色から茶色。
QC organisms
S. aureus (ATCC 6538)
E. coli (ATCC 25922)
P. mirabilis (ATCC 12453)
Target Microorganisms: Staphylococcus属
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MXSMBPA48:
試験成績書(COA)