現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
form
powder
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
General description
mPAGE Bis-Tris ゲル用 MES SDS ランニングバッファー粉末。5袋入り。1袋で1リットルのランニングバッファーができます。
- メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Application
MES SDSバッファーはmPAGE Bis-Trisゲルの泳動用に処方されています。このバッファーは、小分子量と中分子量のタンパク質の分離に推奨されます。
1000 mL の脱イオン水を用いてバッファー液用粉末 1 袋を溶解し、等倍のランニングバッファーとします。pHの調整に酸または塩基を使用しないこと。
1000 mL の脱イオン水を用いてバッファー液用粉末 1 袋を溶解し、等倍のランニングバッファーとします。pHの調整に酸または塩基を使用しないこと。
- ウェスタンブロッティング
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials