コンテンツへスキップ
MP10W12TR2
mPAGE®トライアルキット
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41105300
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
feature
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
technique(s)
protein electrophoresis: suitable
General description
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Application
高分解能タンパク質分離のためのmPAGE 4-12% bis-trisゲル
  • 最高60 μLのサンプル/ウェルをロード可能
  • 通常の泳動時間は26分間(MES、180V)または36分間(MOPS、200V)
  • Bio-Rad Mini-PROTEANシステムを使用する際はガスケットをリバース
  • XCell SureLockおよびその他の適合システムを使用する際はアダプタ-(MPTA)を使用
ウェスタンブロッティング
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mPAGE®トライアルキット
ピクトグラム
Corrosion
注意喚起語
Danger
保管分類
10 - Combustible liquids
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - vPvM
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)