スキップする
MP10W12
mPAGE® 10% Bis-Tris Precast Gels
10% Bis-Tris, 12 well, 1mm
別名:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41105320
NACRES:
NA.56
Cassette w × l:
10 cm × 8 cm
Gel thickness:
1 mm
Well maximum volume:
60 μL
Compatibility:
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Packaging:
pkg of 10 gels
Shelf life:
18 mo.
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
mPAGE® 10% Bis-Trisプレキャストゲル, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 12 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
60 μL
well wells
12 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
General description
mPAGE 10% Bis-Trisプレキャストゲル、10x8 cm
  • メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Application
高分解能タンパク質分離用 mPAGE 10% bis-tris ゲル
  • 1ウェルあたり最高60 μLのサンプルを添加できます
  • 通常のランタイムは 26 分(MES、180V)または 31 分(MOPS、200V)
  • Bio-Rad Mini-PROTEANシステムを使用する場合のリバースガスケット
  • XCell SureLockおよびその他の互換性のあるシステムにはアダプター(MPTA)を使用してください
ウェスタンブロッティング
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
MP10W12:
jan