Merck
MIXPDRH0IST
Millipore
Mix powder bag hoist
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
物質
302 stainless steel cable(s)
304L stainless steel assembly (for winch)
304L stainless steel frame
316L stainless steel hook(s)
H
287 cm (113 in.)
W
72 cm (28.5 in.)
depth
98 cm (38.5 in.)
重量
196 kg (430 lb)