安全性情報
MABT196
Sigma-Aldrich
抗エンドプラスミンGRP94抗体、クローン10C1.2
clone 10C1.2, from mouse
別名:
Endoplasmin, 94 kDa glucose-regulated protein, GRP-94, Heat shock protein 90 kDa beta member 1, Tumor rejection antigen 1, gp96 homolog
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10C1.2, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSP90B1(7184)
詳細
94 kDaグルコース調節タンパク質(GRP94)は、エンドプラスミン、ヒートショックタンパク質90 kDaベータメンバー1(HSP90B1)、腫瘍拒絶抗原1(TRA1)、およびgp96ホモログとも呼ばれます。GRP94は、分泌タンパク質のプロセシングと輸送に関与しています。GRP94は、小胞体関連分解(ERAD)においても機能を果たしており、ATPアーゼ活性があります。
免疫原
エピトープ:C末端
ヒトエンドプラスミンGRP94のC末端に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:500で使用、ヒト肺切片組織のエンドプラスミンGRP94を検出できます。
抗エンドプラスミンGRP94抗体、クローン10C1.2は、グルコース調節タンパク質94を特異的に検出するマウスモノクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティング、IHCでテストされています。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
接着分子(CAM)
品質
ヒト肺組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのヒト肺組織ライセート中のエンドプラスミンGRP94を検出できます。
ターゲットの説明
約94 kDa、実測
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2aκ。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT196:
試験成績書(COA)