Merck
DWK212173606
DURAN® Super duty Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (250 mL)
別名:
212173606
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
flat
滅菌適合性
autoclavable compatible
特徴
without cap
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 212173606
フラスコ容量
(250 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim. Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection. White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print.
その他情報
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences