安全性情報
MABN669
Sigma-Aldrich
抗ドーパミントランスポーター抗体、クローンmAb16
clone mAB16, from mouse
別名:
Sodium-dependent dopamine transporter, DA transporter, DAT, Solute carrier family 6 member 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
mAB16, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
膜貫通型ドーパミントランスポーター(DAT)は、シナプス前神経末端にあり、シナプス間隙からドーパミン作動性ニューロンにドーパミンを輸送(再取り込み)することでドーパミン作動性伝達を停止させる働きをしています。ドーパミン作動性経路は、報酬と耽溺、動機付け、アルコール中毒、ADHD、神経変性運動疾患(パーキンソン病、ハンチントン病、舞踏病など)に強く関係しています。 EMD Milliporeの抗ドーパミントランスポーター抗体は、マウスおよびラット検体のウェスタンブロッティングにおいて検証されています。
特異性
この抗体はドーパミントランスポーターの細胞質ドメインを認識します。
免疫原
エピトープ:細胞質ドメイン
ラットドーパミントランスポーターの細胞質ドメインに相当する直鎖ペプチド
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:独立したラボの代表的なロットは、ラット線条体膜組織ライセート中のドーパミントランスポーターを検出できました。
抗ドーパミントランスポーター抗体、クローンmAb16は、ドーパミントランスポーターを特異的に検出するマウスモノクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
マウス脳組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのマウス脳組織ライセート中のドーパミントランスポーターを検出できます。
ターゲットの説明
約68 kDa、実測
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG1。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN669:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jon D Gaffaney et al.
Neurochemistry international, 73, 16-26 (2013-11-26)
Ligand-induced changes in the conformation of extracellular loop (EL) 2 in the rat (r) dopamine transporter (DAT) were examined using limited proteolysis with endoproteinase Asp-N and detection of cleavage products by epitope-specific immunoblotting. The principle N-terminal fragment produced by Asp-N
Durairaj Ragu Varman et al.
Behavioural brain research, 408, 113267-113267 (2021-04-02)
Dopamine (DA) transporter (DAT) is dynamically regulated by several protein kinases and the Thr53 phosphorylation of DAT (pT53-DAT) is documented in heterologous cell models and in rat brain. However, the role of endogenous pT53-DAT in living animals has never been
Katrina L Paumier et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(4), 874-883 (2014-10-01)
In addition to alleviating depression, long-term adaptive changes induced by antidepressants may regulate neural plasticity in the diseased brain, providing symptomatic and disease-modifying effects in Parkinson's disease. The present study investigated whether chronic treatment with a frequently prescribed tricyclic antidepressant