安全性情報
MABF1968
Sigma-Aldrich
抗ミクログロブリンβ2抗体、クローンBBM.1
clone BBM.1, from mouse
別名:
B2M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BBM.1, monoclonal
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... B2M(567)
詳細
β2-ミクログロブリン(UniProt:P61769)は、ヒトB2M(別名:CDABP0092、HDCMA22P)遺伝子(Gene ID:567)によってコードされています。β2-ミクログロブリンは、クラスI主要組織適合複合体(MHC)の構成要素であり、免疫系へのペプチド抗原の提示に関与しています。シグナルペプチドの20個のアミノ酸ともに合成され、その後これは切断されて成熟型となります。また、Ig様C1型ドメイン(アミノ酸25~113)も含まれます。β2-ミクログロブリンは膜貫通アンカードメインを欠き、分泌型ならびに複合型が検出されています。血清中のβ2-ミクログロブリン濃度は細胞のターンオーバーを反映しており、その値は発熱、炎症、感染で上昇することが示されています。血清中濃度の上昇は、B細胞悪性腫瘍や腎不全でもみられ、早期のホジキンリンパ腫患者の予後の悪化を示唆することもあります。濃度上昇の原因は、HIV感染や悪性腫瘍で認められるように合成率の高さか、または腎不全による腎ろ過障害である可能性があります。
特異性
クローンBBM.1はヒトのミクログロブリンβ2を検出します。
免疫原
MOLT-4、ヒト急性リンパ芽球性白血病細胞株
アプリケーション
免疫組織染色:免疫組織染色用途でミクログロブリンβ2を検出しました(Josson, S., et. al. (2011)。Cancer Res. 71(7):2600-10)。
阻害分析:β2-ミクログロブリンの活性を阻害できます(Parham, P., et. al. (1983)。J Biol Chem. 258(10);6179-86)。
フローサイトメトリー:フローサイトメトリーでβ2-ミクログロブリンを検出できます(Drukker, M., et. al. (2012)。Nat Biotechnol. 30(6):531-42)。
免疫組織染色:希釈倍率1:50~1:1,000で使用、ヒト乳がんおよびヒト扁桃組織でβ2-ミクログロブリンを検出できます。
抗β2-ミクログロブリン抗体クローンBBM.1(カタログ番号:MABF1968)は、β2-ミクログロブリンを検出するマウスモノクローナル抗体であり、フローサイトメトリー、免疫細胞染色(パラフィン)、阻害分析およびウェスタンブロッティングでの使用がテストされています。
研究カテゴリー
炎症および免疫
品質
MOLT-4細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.25 µg/mLで使用、10 µgのMOLT-4細胞ライセート中のミクログロブリンβ2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約14 kDa;算出値:13.72 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2b抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABF1968-25UG:
MABF1968:
試験成績書(COA)