Merck
MAB8262B-5
Sigma-Aldrich
抗RSV抗体、融合タンパク質、全タイプA、B株、クローン133-1H
clone 133-1H, Chemicon®, from mouse
別名:
RSV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
133-1H, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
輸送温度
wet ice
特異性
RSVの47-49 kDa融合タンパク質用。 抗体MAB858-1は、AおよびB RSV株を両方認識します。
免疫原
呼吸器合胞体ウイルスA2
アプリケーション
この抗RSV抗体、融合タンパク質、全タイプA、B株、クローン133-1Hを用いた呼吸器合胞体ウイルスの検出は、IFでの使用が検証されています。
免疫蛍光
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
ビオチン結合精製免疫グロブリン。 安定剤として15 mg/mL BSAを含む0.01 M PB、pH=7.1、0.1%アジ化ナトリウム中の液体
保管および安定性
2~8℃で受領日から最大12カ月間保存できます。遮光してください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8262B-5:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Megan Levy et al.
PLoS pathogens, 20(5), e1012198-e1012198 (2024-05-13)
Respiratory syncytial virus (RSV) is the most important viral agent of severe pediatric respiratory illness worldwide, but there is no approved pediatric vaccine. Here, we describe the development of the live-attenuated RSV vaccine candidate Min AL as well as engineered
N C Salisch et al.
NPJ vaccines, 4, 54-54 (2019-12-31)
Respiratory Syncytial Virus (RSV) can cause severe respiratory disease, yet a licensed vaccine is not available. We determined the immunogenicity of two homologous and one heterologous intramuscular prime-boost vaccination regimens using replication-incompetent adenoviral vectors of human serotype 26 and 35