Merck
MAB363
Sigma-Aldrich
抗NMDAR1抗体 クローン54.1
clone 54.1, Chemicon®, from mouse
別名:
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
54.1, monoclonal
化学種の反応性
rat, monkey, human, Xenopus
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
radioimmunoassay: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
frog ... Grin1(780048)
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
rhesus monkey ... Grin1(574380)
詳細
グルタミン酸は、哺乳動物の脳で広く利用されている興奮性神経伝達物質です。グルタミン酸によって活性化されるイオンチャネルは、通常は2つのクラスに分けられます。N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)に感受性を示す受容体はNMDA受容体(NMDAR)と呼ばれ、カイニン酸(KA)やa-アミノ-3-ヒドロキシ-5-メチル-4-イソオキサゾールプロピオン酸(AMPA)によって活性化される受容体は非NMDA受容体と呼ばれます。2つの異なる遺伝子がNMDA受容体サブユニットであるNR1とNR2をコードしています。NR1サブユニットは、脳のほぼすべての領域で多量に発現しています。
特異性
NMDAR1受容体のアミノ酸660~811に対応するエピトープを認識します。NMDAR2、NMDAR3、NMDAR4、NMDAR5とは交差反応を示しません。
免疫原
GSTおよびNMDAR1 aa 660~811を含むリコンビナント・融合タンパク質
エピトープ:膜貫通領域IIIとIV間の細胞外ループ
アプリケーション
免疫細胞染色:
この抗体をICで使用しました。
RIA:
この抗体をRIAで使用しました。
ELISA:
この抗体をELISAで使用しました。
免疫組織染色:希釈倍率1:500~2000、2~4%パラホルムアルデヒド固定組織:通常は、4℃で24~48時間、浮遊切片、凍結切片、ビブラトーム切片。パラフィン包埋ホルマリン固定切片も同様の希釈倍率とインキュベーション時間で使用されています。組織を過度に固定しないように注意する必要があります。クローン54.1は、光学顕微鏡と電子顕微鏡のいずれもに対して使用できます。
ウエスタンブロッティング:
希釈倍率1:500、材料は50 mg/レーン。103~116 kDaのバンドを認識します。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗NMDAR1抗体 クローン54.1は、NMDAR1に対する抗体であり、ELISA、IC、IH、IH(P)、RIAにおいて使用できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経伝達物質および受容体
品質
ラット脳および脊髄組織において免疫組織染色により評価済み。
免疫組織染色(パラフィン):
ラット脊髄におけるNMDAR1の代表的な染色パターン/形態(希釈倍率1:200)。免疫反応性は、ニューロンの内在性膜および神経線維染色としてみられます。凍結切片。IHC-凍結切片染色の例:ラット脊髄
ターゲットの説明
103~116 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインA
精製マウスモノクローナルIgG2a抗体、PBS緩衝液に溶解(保存剤無添加)。
保管および安定性
-20℃で受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
ラット脳および脊髄組織
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB363:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stroke patients develop antibodies that react with components of N-methyl-D-aspartate receptor subunit 1 in proportion to lesion size.
Kalev-Zylinska, ML; Symes, W; Little, KC; Sun, P; Wen, D; Qiao, L; Young, D; During, MJ; Barber, PA
Stroke null
Csaba Cserép et al.
PloS one, 7(5), e37753-e37753 (2012-06-05)
GABA (gamma-aminobutyric-acid), the main inhibitory neurotransmitter in the adult brain, exerts depolarizing (excitatory) actions during development and this GABAergic depolarization cooperates with NMDARs (N-methyl-D-aspartate receptors) to drive spontaneous synchronous activity (SSA) that is fundamentally important for developing neuronal networks. Although
John E Rash et al.
Journal of neurocytology, 34(3-5), 307-341 (2006-07-15)
Odorant/receptor binding and initial olfactory information processing occurs in olfactory receptor neurons (ORNs) within the olfactory epithelium. Subsequent information coding involves high-frequency spike synchronization of paired mitral/tufted cell dendrites within olfactory bulb (OB) glomeruli via positive feedback between glutamate receptors
Catherine L Salussolia et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(31), 11295-11304 (2011-08-05)
Ionotropic glutamate receptors (iGluRs), including the NMDA receptor subtype, are ligand-gated ion channels critical to fast signaling in the CNS. NMDA receptors are obligate heterotetramers composed of two GluN1 and typically two GluN2 subunits. However, the arrangement of GluN subunits
Taryn N Green et al.
Platelets, 28(8), 799-811 (2017-03-10)
GluN1 is a mandatory component of N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) best known for their roles in the brain, but with increasing evidence for relevance in peripheral tissues, including platelets. Certain anti-GluN1 antibodies reduce brain infarcts in rodent models of ischaemic stroke.