クローン
RCK107, monoclonal
化学種の反応性
rat, pig, human, canine
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG3
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRT14(3861)
rat ... Krt14(287701)
関連するカテゴリー
詳細
サイトケラチンは、中間フィラメントタンパク質のサブファミリーであり、上皮組織で代表的なのは少なくとも20種類のポリペプチドで、生化学的に多様性があるのが特徴です。分子量は40~68 kDa、等電点はpH 4.9~7.8です。個々のサイトケラチンポリペプチドは1~20に指定されています。人体のさまざまな上皮で通常サイトケラチンは発現していますが、それらは上皮の種類に特徴的であるだけでなく、上皮内の成熟や分化の度合いにも関係しています。サイトケラチンのサブタイプの発現パターンが、各種上皮性悪性腫瘍の鑑別に用いられることが多くなっています。
特異性
サイトケラチン14カタログ番号MAB3232は、層状上皮および結合上皮の基底細胞区画で反応します。喉頭、食道、気管、膀胱、前立腺、子宮頸部、膣、乳腺、皮膚、汗腺の基底細胞に発現するサイトケラチン14と反応します。
免疫原
TR146上皮細胞の細胞骨格調製物
アプリケーション
この抗サイトケラチン14抗体クローンPCK107を用いたサイトケラチン14の検出は、FC、WB、IC、IHでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング
凍結組織切片の免疫組織染色
免疫細胞染色
フローサイトメトリー
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
凍結組織切片の免疫組織染色
免疫細胞染色
フローサイトメトリー
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
研究サブカテゴリー
サイトケラチン
サイトケラチン
物理的形状
バッファー溶液、0.1%アジ化ナトリウム含有
フォーマット:精製
保管および安定性
未希釈液として-20℃で最長6か月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3232:
試験成績書(COA)
Molecular medicine reports, 14(3), 1891-1900 (2016-07-20)
The anterograde intraflagellar transport motor protein, kif3a, regulates the integrity of primary cilia and various cellular functions, however, the role of kif3a in dental mesenchymal stem/precursor cell differentiation remains to be fully elucidated. In the present study, the expression of
Cell proliferation, 50(4) (2017-07-18)
Schwann cells (SCs) are the principal glial cells in peripheral nerve system, involved in neuropathies with great regenerative potential. Dental pulp cells have been reported to maintain neurogenic potential. In contrast, the regulatory role of SCs on human dental pulp
Journal of cellular physiology, 234(7), 11900-11911 (2018-12-26)
Dental follicle cells (DFCs) activate and recruit osteoclasts for tooth development and tooth eruption, whereas DFCs themselves differentiate into osteoblasts to form alveolar bone surrounding tooth roots through the interaction with Hertwig's epithelial root sheath (HERS). Also during tooth development
Activation of the AKT/cyclin D1/Cdk4 survival signaling pathway in radioresistant cancer stem cells.
Oncogenesis, 1, e12-e12 (2012-01-01)
Radioresistance, which is a major cause of failure of radiotherapy (RT), is proposed as one of the intrinsic characteristics of cancer stem cells (CSCs) whose unique DNA damage response (DDR), efficient DNA repair and resistance to apoptosis are thought to
Stem cell research & therapy, 10(1), 3-3 (2019-01-05)
Hertwig's epithelial root sheath (HERS) is important in guiding tooth root formation by differentiating into cementoblasts through epithelial-mesenchymal transition (EMT) and inducing odontoblastic differentiation of dental papilla through epithelial-mesenchymal interaction (EMI) during the tooth root development. Thus, HERS cells are