MAB16985
Anti-MCAM Antibody, clone P1H12
clone P1H12, Chemicon®, from mouse
別名:
CD146 antigen, Cell surface glycoprotein P1H12, Melanoma-associated antigen A32, Melanoma-associated antigen MUC18, S-endo 1 endothelial-associated antigen, melanoma adhesion molecule, melanoma cell adhesion molecule
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
P1H12, monoclonal
化学種の反応性
mouse, canine, human
以下との反応禁止
rat
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
適合性
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MCAM(4162)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
1-10 μg/mL of a previous lot worked in immunocytochemistry.Works best on EDTA or Trypsin lifted endothelial cells.
Immunohistochemistry:
1-10 µg/mL. 4% PFA for 30min RT or <2hrs at 4°C. Block w/ 1%BSA/0.2% tween20/PBS for 30min. Works well in frozen tissue; fixed or unfixed.
Immunoprecipitation:
1-10 μg/mL of a previous lot worked in immunoprecipitation.
ELISA:
1-10 μg/mL of a previous lot worked in ELISA.
FACS Analysis:
1-10 μg/mL of a previous lot worked in FACS.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
品質
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected MCAM on 10μg of HUVEC lysates.
ターゲットの説明
物理的形状
アナリシスノート
HUVEC cells.
その他情報
法的情報
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB16985-25UG:
MAB16985:
試験成績書(COA)