安全性情報
LC0HCH6S6
Millipore
ミリスタックプラス(Millistak+)® Lenticularディスクフィルター
C0HC, cellulose, filtration area 0.45 m2, hydrophilic
別名:
Millistak+ Lenticular Disc Filters, C0HC media series, 16 in. diameter, 2-cell, silicone seal, 6/pack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
品質水準
詳細
Perfusion bioreactor fluid
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
H
5.94 cm (2.34 in.)
直径
40.64 cm (16 in.)
ろ過面積
0.45 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
全有機炭素(TOC)残留物
565-1037 ppb
入力
sample type liquid
導電率
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
フィルターグレード
C0HC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: スタック ディスク
Stack Design: 16 in. diameter, 2-cell
アプリケーション
Perfusion bioreactor fluid
規格
Filter Grade: DE30 / DE60
調製ノート
Sanitization Protocol
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
Sterilization Method
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
アナリシスノート
Product Water Conductivity at 25°C: after a pure water flush of 10 L/ft2 (100 L/m2) of media surface area per autoclaved (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) 12" 16-stack device
The effluent of an autoclaved (1 cycle of 30 minutes @ 123 °C) stacked device is negative after a WFI flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
LC0HCH6S6:
試験成績書(COA)