Merck
L70DET6S1
Millipore
ミリスタックプラス(Millistak+)® Lenticularディスクフィルター
DE70, filtration area 3.47 m²
別名:
Millistak+ Lenticular Disc Filters, DE70 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
製品名
ミリスタックプラス(Millistak+)® Lenticularディスクフィルター, DE70, cellulose, filtration area 3.47 m2, hydrophilic
物質
cellulose
filter aid (inorganic)
polypropylene
silicone seal
品質水準
詳細
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
H
27.6 cm (10.88 in.)
直径
40.64 cm (16 in.)
ろ過面積
3.47 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
不揮発性残留物(NVR)
3.93-6.43 mg/m2 (gravimetric analysis test)
全有機炭素(TOC)残留物
753-1,567 ppb (gravimetric analysis test)
753-1567 ppb
入力
sample type liquid
導電率
9-12 μmho per cm at 25 °C (product water)
フィルターグレード
DE70
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: スタック ディスク
Stack Design: 16 in. diameter, 16-cell
アプリケーション
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
規格
Filter Grade: DE70
調製ノート
Sterilization Method
123 °C 30 分のSIP 3回
Sanitization Protocol
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
アナリシスノート
Gravimetric Extractables: Post autoclave (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) and pure water flush of 50 L/m2 of media surface area
Product Water Conductivity at 25°C: after a pure water flush of 5 liters per ft2 (50 L/m2) of media surface area per autoclaved (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) 12" 16-stack device
The effluent of an autoclaved (1 cycle of 30 minutes @ 123 °C) stacked device is negative after a WFI flush of 5 liters per ft2 (50 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: ppb post autoclave (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) and pure water flush of 5 liters per ft2 (50 L/m2) of media surface area
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
L70DET6S1:
試験成績書(COA)