物質
cellulose
polypropylene
silicone seal
品質水準
詳細
sanitization May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
無菌性
(May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C)
特徴
hydrophilic
導電率測定範囲
9-12 μmho/cm
パラメーター
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
H
27.6 cm (10.88 in.)
直径
16 in. , 16-cell
40.64 cm (16 in.)
ろ過面積
3.47 m2
不純物
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
全有機炭素(TOC)残留物
753-1567 ppb
フィルターグレード
DE25
詳細
アナリシスノート
NVR: 3.93–6.43 mg/m2
TOC: 753–1,567 ppb
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
L25DET6S1:
試験成績書(COA)