物質
polypropylene
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
メーカー/製品名
Opticap®
パラメーター
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
カートリッジの長さ(公称)
30 in. (75 cm)
入口接続部直径
1.5 in.
出口接続部直径
1.5 in.
不純物
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤165 mg/capsule
Matrix
Polygard®-CN
ポアサイズ
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
入力
sample type liquid
フィッティング
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: カプセル
T-line/Gauge Port: T-line
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Directions for Use
- Organism Retention: Microorganism reduction
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
アナリシスノート
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
法的情報
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany