Merck
KN12A05TT1
Millipore
オプティキャップ(Opticap)® XL5ポリガード(Polygard)®-CN
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 1.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
別名:
Opticap XL5 Polygard-CN 1.2 μm 1-1/2 in. TC/TC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
メーカー/製品名
Opticap®
パラメーター
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
L
21.6 cm (8.5 in.)
カートリッジの長さ(公称)
5 in. (12.5 cm)
直径
10.7 cm (4.2 in.)
ろ過面積
0.18 m2
入口接続部直径
1.5 in.
入口幅・出口幅
21.6 cm (8.5 in.)
出口接続部直径
1.5 in.
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤25 mg/capsule
Matrix
Polygard®-CN
ポアサイズ
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
入力
sample type liquid
フィッティング
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
関連するカテゴリー
詳細
デバイス構成:カプセル
特徴および利点
フォーマット:単層
包装
ダブル イージーオープン バッグ
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
  • 生物保持:微生物の低減
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:Opticap® XL CapsulesおよびOpticap® XLT Capsulesユーザーガイドの「Installation」セクションを参照してください。
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
滅菌方法
126 °Cで30分のオートクレーブ滅菌3回、インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
≥2 Lの水洗浄後、USP酸化物質検査の要件に適合
重量分析の抽出物:制御された室温で水に24時間浸漬後
法的情報
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
EMD Millipore Corporation は本製品が欧州の圧力機器指令97/23/EC(1997年5月29日施行)に適合していることを証明します。本製品は、圧力容器指令第3条§3項に基づき分類されています。使用時の安全性を保証するため、適切なエンジニアリング方式に沿って設計・製造されています。本製品は圧力容器指令第3条§3項に従い、CEマークは表示されていません。