Merck
HX0078
Supelco
ヘプタン
greener alternative
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
別名:
n-Heptane, high purity solvents
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
205-563-8
グレード
HPLC grade
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
形状
liquid
自己発火温度
433 °F
expl. lim.
7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
転移温度
flash point -4 °C
溶解性
0.05 g/L
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤197 nm
UV吸収
λ: 197 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.25
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
アプリケーション
general analytical
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
アプリケーション
HX0078P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (n-heptane)99.0% minAssay (saturated C7 hydrocarbons)99.9% minBoiling range94.5-99.0°CCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 197 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.50AU maxUV Abs. at 210 nm0.25AU maxUV Abs. at 220 nm0.10AU maxUV Abs. at 230 nm0.05AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 260 nm0.01AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off197nm maxWater (H2O)0.01% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SA34873-BULK:
HX0078PI-39:
SA650536-4X4L:
SA592579-1L:
HX0078LY-31:
650536-901:
SA650536-6X1L:
US1HX0078LL39S:
US1HX0078LY31:
HX0078LL-39S:
US1HX0078CN37:
US1HX0078/NS20:
HX0078P-1:
SA650536-4L:
US1HX0078CA/39:
HX0078AM-400S:
HX0078CA-39:
HX0078-901:
HX0078-NS20:
592579-901:
HX0078LY-38K:
SA592579-4X4L:
HX0078GE-38:
HX0078-6:
34873-901:
US1HX0078PI/39:
SA650536-1L:
HX0078-NP20:
US1HX0078LY38K:
HX0078CN-37:
HX0078-1:
HX0078CN-38S:
US1HX0078AM/400S:
SA592579-4L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ヘプタン for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04390
ヘプタン
ヘプタン HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99%
Sigma-Aldrich
650536
ヘプタン
ヘプタン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1554
ヘプタン
ヘプタン ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
H2198
ヘプタン