リコンビナント
expressed in Chem-1 cells
メーカー/製品名
ChemiScreen
Chemicon®
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
radioligand binding assay (RLBA): suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
CXCR3 は、CXC ケモカインである IP10、ITAC および MIG に選択的な 7-TM GPCR です(Loetscher et al., 1996)。 IP10 と MIG の CXCR3 への結合は、T リンパ球の Ca2+ 動員、走化性、炎症反応を誘発し、血管新生の強力な阻害剤としても作用します。 CXCR3 は、in vitroでは IL-2 活性化 T リンパ球に高発現しており(Loetscher et al., 1996)、関節リウマチや多発性硬化症の炎症組織に存在する T リンパ球にも高い発現が認められます(Balashov et al., 1999; Qin et al., 1998)。 In vivo では、CXCR3 の中和は、実験的に誘発された I 型糖尿病(Frigerio et al., 2002)、腹膜炎(Xie et al., 2003)、肺移植後の閉塞性細気管支炎症候群(Belperio et al., 2002)を抑制します。 Millipore’s ChemiScreenTM CXCR3 受容体膜製剤は、CXCR3 とそのリガンドとの相互作用のアンタゴニストをスクリーニングするための理想的なツールです。 0.1nM の 125I 標識 IP10 で、5 μg/ウェルの CXCR3 膜製剤は 10 倍以上のシグナル:バックグランドを示します。
トランスフェクション:全長ヒト CXCR3 cDNA
生物化学的/生理学的作用
タンパク質標的:CXCR3
品質
表1. CXCR3 膜製剤を用いた競合結合アッセイで得られたシグナル:バックグラウンドおよび特異的結合値:
仕様:1 ユニット = 5 µg
[125I]IP-10 結合の Bmax: 0.6 pmol/mg タンパク質
[125I] IP-10 結合の Kd: 約 0.2 nM
10 µg/ウェル | |
---|---|
シグナル:バックグラウンド | 28.2 |
特異的結合(cpm) | 6028 |
仕様:1 ユニット = 5 µg
[125I]IP-10 結合の Bmax: 0.6 pmol/mg タンパク質
[125I] IP-10 結合の Kd: 約 0.2 nM
規格
インキュベーション条件
アッセイ推奨条件:非結合 96-ウェルプレート内で、膜を放射性リガンドおよび非標識競合物質(試験濃度については図 1 および 2 を参照)と結合緩衝液中で混合し、1~2時間インキュベートします。ろ過の前に、FC 96 ウェル採取プレート(Millipore カタログ番号 MAHF C1H)を 0.33% ポリエチレンイミンで 30 分コーティングし、50mM HEPES、pH7.4、0.5% BSA で洗浄します。 結合反応をフィルタープレートに移し、洗浄緩衝液で 3 回洗浄します(1 回の洗浄につき各ウェル 1 mL)。 プレートを乾燥させ、カウントします。
結合緩衝液:50 mM HEPES、pH 7.4、5 mM MgCl2、1 mM CaCl2、0.2% BSA、ろ過後、4°C で保存。
放射性リガンド:[125I] IP10(Perkin Elmer # NEX348)
洗浄緩衝液:50 mM HEPES、pH 7.4、500mM NaCl、0.1% BSA、ろ過後、4°Cで保存。.
各パッケージには、少なくとも 200 アッセイ(ユニット)分の膜が収められています。1 ユニットとは、0.1 nM の125I-標識 IP10 で 10 倍以上のシグナル:バックグラウンドが得られる膜の量を意味します。
アッセイ推奨条件:非結合 96-ウェルプレート内で、膜を放射性リガンドおよび非標識競合物質(試験濃度については図 1 および 2 を参照)と結合緩衝液中で混合し、1~2時間インキュベートします。ろ過の前に、FC 96 ウェル採取プレート(Millipore カタログ番号 MAHF C1H)を 0.33% ポリエチレンイミンで 30 分コーティングし、50mM HEPES、pH7.4、0.5% BSA で洗浄します。 結合反応をフィルタープレートに移し、洗浄緩衝液で 3 回洗浄します(1 回の洗浄につき各ウェル 1 mL)。 プレートを乾燥させ、カウントします。
結合緩衝液:50 mM HEPES、pH 7.4、5 mM MgCl2、1 mM CaCl2、0.2% BSA、ろ過後、4°C で保存。
放射性リガンド:[125I] IP10(Perkin Elmer # NEX348)
洗浄緩衝液:50 mM HEPES、pH 7.4、500mM NaCl、0.1% BSA、ろ過後、4°Cで保存。.
各パッケージには、少なくとも 200 アッセイ(ユニット)分の膜が収められています。1 ユニットとは、0.1 nM の125I-標識 IP10 で 10 倍以上のシグナル:バックグラウンドが得られる膜の量を意味します。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
HTS003M:
試験成績書(COA)