HPLX1-115SP
MILLIPLEX® PLEXpedition Magnetic Bead Screening Panel
96 well
別名:
Human screening panel, Luminex human screening panel, Millipore screening kit, Human screening kit, Luminex human screening immunoassay, Millipore screening panel, Multiplex screening kit, Multiplex screening panel
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
パラメーター
25 μL sample volume (per well)
assay range
intra-assay cv: ≤15
inter-assay cv: ≤20%
(≤25% for PDGF-AA)
テクニック
multiplexing: suitable using : suitable
入力
serum
cell culture supernatant
plasma
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Research category : Bone, Cancer, Cardiovascular, Immune Response, Immunology, Metabolism/Endocrinology, Neuroscience, Toxicity
特異性
- GIP and ENA-78 have low cross-reactivity with IL-23 (≤15%) and GRO (≤5%) recombinant proteins, respectively.
- IL-12 (p40) has moderate, but expected, cross-reactivity with the recombinant proteins for IL-12 (p70) and IL-23 which both contain the p40 subunit.
- MMP-3 may exhibit significant cross-reactivity with MMP-10 recombinant proteins due to high sequence homology, however, analysis demonstrated independent and differentiated measurement of MMP-3 and MMP-10 in biological samples.
アプリケーション
- MAGPIX®/Luminex 200™/FLEXMAP 3D®/xMAP® INTELLIFLEX required for any or all of the following 50 analytes: EGF, FGF-2, Fractalkine, G-CSF, Ghrelin (Active), GIP, Glucagon, GM-CSF, Granzyme B, GROα, HGF, IFNα2, IFNγ, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-1Ra, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-22, IL-23, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IP-10, Leptin, MCP-1, MIG, MIP-1α, MIP-1β, OPN, PDGF-AA, PDGF-BB, Perforin, RANTES, sCD40L, SCF, sFAS, sFASL, TGFα, TNFα, TRAIL, VEGF-A
- Luminex 200™/FLEXMAP 3D®/xMAP® INTELLIFLEX required for any or all of the following 80 analytes: ACTH, BDNF, C-Peptide, EGF, Eotaxin, FABP4, FGF-2, FLT3 Ligand, Fractalkine, G-CSF, Ghrelin (Active), GIP, GLP-1 Total, Glucagon, GM-CSF, Granzyme A, Granzyme B, GROα, HGF, IFNα2, IFNγ, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17F, IL-18, IL-1Ra, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-21, IL-22, IL-23, IL-3, IL-33, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, Insulin, IP-10, I-TAC, Leptin, MCP-1, MCP-3, M-CSF, MDC, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, MMP-1, MMP-2, MMP-7, MMP-9, OPG, OPN, PDGF-AA, PDGF-BB, Perforin, PlGF, PP, PYY, RANTES, sCD40L, SCF, sFAS, sFASL, TARC, TGFα, TNFα, TNFβ, TRAIL, Troponin I, VEGF-A
- FLEXMAP 3D®/xMAP® INTELLIFLEX required for any or all of the following 115 analytes: ACTH, Amylin (Active), BCA-1, BDNF, BNP, CK-MB, C-Peptide, DKK1, EGF, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-2, Eotaxin-3, Erythropoeitin (EPO), FABP3, FABP4, FGF-2, FGF-21, FGF-23, FLT3 Ligand, Fractalkine, G-CSF, Ghrelin (Active), GIP, GLP-1 Total, Glucagon, GM-CSF, GPC-2, Granzyme A, Granzyme B, GROα, HB-EGF, HGF, I-309, IFNα2, IFNγ, IL-10, IL-11, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17F, IL-18, IL-1Ra, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-21, IL-22, IL-23, IL-3, IL-33, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, Insulin, IP-10, I-TAC, Leptin, LIF, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, M-CSF, MDC, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-1Ϭ, MIP-3α, MIP-3β, MMP-1, MMP-10, MMP-12, MMP-2, MMP-3, MMP-7, MMP-9, Myostatin , NGF, NTproBNP, OPG, OPN, Osteocalcin, Osteonectin, PDGF-AA, PDGF-BB, Perforin, PlGF, PP, PYY, RANTES, sCD40L, SCF, SDF-1, sFAS, sFASL, SOST, TARC, TGFα, TNFα, TNFβ, TPO, TRAIL, Troponin I, TSLP, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D
特徴および利点
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Simplify protein biomarker discovery with the MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex Multiplex Screening Panel. Effortlessly screen cytokines and other markers with Luminex® technology.
一貫した高品質の結果をもたらすLuminex® xMAP®マルチプレックスアッセイテクノロジーに基づくMILLIPLEX® マルチプレックスアッセイの利点をご確認ください。そしてマルチプレックスバイオマーカーLuminex® アッセイが研究の発展にどのように活用されているのかをご覧ください。
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results and see how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research.