Key Documents
GM10/15-322
Millipore
NovAseptic® GMP 1000ミキサー、ミキシングヘッド(交換用ベアリング付き)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31171500
物質
316L stainless steel plate
EPDM rubber O-ring
ceramic bearing (Female Bearing)
品質水準
パラメーター
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
roughness average (RA)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Electro polished)
pH範囲
1-14
詳細
NovAseptic®ミキサーは、プロセスラインを通して混合用の完全な溶液を提供し、製薬およびバイオテクノロジー産業におけるさまざまな混合用途に設計されています。
バー/プレート:ステンレス鋼316L/ EN1.4435メスベアリング:セラミックSicOリング:EPDM
包装
ミキシングヘッドは密閉された箱に包装されています。
構成
ミキシングヘッド/バー/プレート(316L)EPDM Oリング付きメスベアリング
法的情報
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany