主要文書
GA101711-M
Millipore
Quikscale® Column GAP 100 x 550
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
物質
316 stainless steel flow cell
316L stainless steel surface (external)
EPDM rubber seal
acrylic column tube
acrylic surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
stainless steel bed support (1.4539)
品質水準
パラメーター
2-30 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
テクニック
protein purification: suitable
H
550 mm
L
55.1 cm (21.7 in.)
面積
78.5 cm2 , cross-sectional
ベッド高
10-540 mm
ベッド容積
0.08-4.24 L
直径
10 cm (3.9 in.)
3.9 in. (10 cm)
フィッティング
3/4 in. sanitary clamp (1 in. diameter flange)
法的情報
QUIKSCALE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany