物質
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
品質水準
組成
Iron Content, 35.0-45.0%
メーカー/製品名
Estapor®
包装
bottle of 10ml-10L
濃度
10% solids
テクニック
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
色
brown
マトリックス
polymeric polystyrene/divinylbenzene
ビーズ直径
0.70-1.30 μm
キャパシティ
50-120 μeq/g surface charge density
官能基
carboxylic acid (COOH)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
FR123709083-VAR:
FR123709083-1:
FR123709083-05:
FR123709083-100:
FR123709083:
FR123709083-1000:
FR123709083-10:
KR223709083:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.