Merck
FCYTMAG-20K-PMX
Millipore
MILLIPLEX®ネコサイトカイン/ケモカイン磁気ビーズパネルプレミックス19プレックス、FCYTOMAG-20K-PMX - 免疫学マルチプレックスアッセイ
The Feline Inflammation / Immunology Bead-Based Multiplex cytokine Assay kit, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of 19 cytokine and chemokine biomarkers in feline serum, plasma and cell culture samples.
別名:
feline interleukin immunoassay panel, luminex feline cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex feline pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore feline inflammation multiplex kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
品質水準
交差性
feline
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 96-114%
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(sFas, IL-2, GM-CSF, IL-8, IL-12 (p40), IL-13)
standard curve range: 137.2-100,000 pg/mL
(IL-18, MCP-1)
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(KC, RANTES)
standard curve range: 274.3-200,000 pg/mL
(PDGF-BB)
standard curve range: 34.3-25,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 6.9-5,000 pg/mL
(Flt3 Ligand)
standard curve range: 68.6-50,000 pg/mL
(IFNγ, IL-4, IL-6, SCF, SDF-1)
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
サイトカインは、適応免疫応答と自然免疫応答の両方で重要な役割を果たす免疫調節ポリペプチドです。総称としての「サイトカイン」には、ミオカイン(筋細胞が産生)、リンホカイン(活性化Th細胞が産生)、インターロイキン(T細胞間のメディエーターとして作用)、ケモカイン(T細胞の遊走に関与)などが含まれます。免疫系の調節機構の1つであるサイトカインは、免疫応答の認識、活性化、エフェクター段階で作用し、T細胞、B細胞、骨髄細胞のサブタイプの発生と機能的活性を調節します。サイトカインに関する研究は、免疫系とほとんどの抗原に対する多面的な反応、特に炎症過程を構成する反応をより深く理解する上で重要な役割を果たします。
MILLIPLEX®ネコサイトカイン/ケモカインパネルは、19プレックスプレミックスキットであり、血清、血漿、組織/細胞ライセートおよび培養上清サンプル中の以下のアナライトの同時定量に使用できます:Fas、Flt-3L、GM-CSF、IFNγ、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-6、IL-8、IL-12 (p40)、IL-13、IL-18、KC、MCP-1、PDGF-BB、RANTES、SCF、SDF-1、TNFα。このキットは96ウェル形式を使用しており、凍結乾燥標準品カクテル、2つの内部アッセイ品質管理物質を含み、最大38個のサンプルを重複して測定できます。
Luminex® xMAP®プラットフォームは、理想的な速度と感度を得るために磁気ビーズ免疫測定法を採用し、複数の検体を同時に定量して、貴重なサンプル量を節約しつつ生産性を劇的に向上させています。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
特異性
交差反応性
抗体と、このパネルの他のいずれかの分析物との交差反応は、検出不能かまたは無視できます。
アプリケーション
  • アナライト:sFas、Flt-3リガンド、GM-CSF、IFN-γ、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-6、IL-8、IL-12 (p40)、IL-13、IL-18、KC、MCP-1、PDGF-BB、RANTES、SCF、SDF-1、TNF-α
  • 推奨されるサンプルタイプ:ネコ血清、血漿、組織/細胞ライセートおよび培養上清
  • 推奨されるサンプル
  • 希釈倍率: 未希釈の血清または血漿を1ウェルあたり10 μL、25 μLの組織/細胞培養サンプルは、適切な培地で希釈する必要がある場合があります
  • アッセイ所要時間:2-8°Cで一晩(16~18時間)。
  • 研究カテゴリー:炎症・免疫
その他情報
感度:個々のサイトカイン/ケモカインの感度は、キットのプロトコルを参照してください。検量線範囲: 抽出物濃度のQC分析シートを参照してください(TNF-α)。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Dennis E Jewell et al.
Frontiers in veterinary science, 8, 620447-620447 (2021-02-23)
Forty Eight cats were used to measure the effects of feeding a traditional adult cat food supplemented with either arachidonic acid (ARA), a botanical mix (botanicals) or both on circulating biochemical parameters and inflammatory cytokines. The cats were healthy adults
関連コンテンツ
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
コンパニオンアニマルや農業用動物の研究のためにバイオマーカー検出マルチプレックス・イムノアッセイを使用する利点を確認し、獣医学用マルチプレックスアッセイをご覧ください。
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
MILLIPPLEX®炎症アッセイまたは細胞シグナル伝達アッセイを用いた炎症シグナル伝達経路のマルチプレックス測定が、T細胞シグナル伝達、Th細胞分化、炎症反応シグナル伝達、敗血症シグナル伝達の研究など、免疫学と細胞シグナル伝達の間のギャップを埋めるためにどのように役立っているのかをご覧ください。