安全性情報
F-04
Sigma-Aldrich
Modified Barth′s Saline (1X), liquid, without Ficoll® 400
This solution is used in the culture of Xenopus Oocytes.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
品質水準
形状
liquid
メーカー/製品名
Specialty Media
アプリケーション
This solution is used in the culture of Xenopus Oocytes.
保管および安定性
Store at 2-8°C upto 1 year.
法的情報
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
F-04-BK:
F-04-B:
試験成績書(COA)