product name
Rat/Mouse Ghrelin (total) ELISA, This Rat/Mouse Ghrelin (total) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin (total) levels in Metabolism & Endocrine research.
品質水準
化学種の反応性
mouse, rat
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 80-103%
(Serum: Active Ghrelin)
accuracy: 86-102%
(Plasma: Active Ghrelin)
accuracy: 92-103%
(Serum: Des-octanoyl Ghrelin)
accuracy: 95-107%
(Plasma: Des-octanoyl Ghrelin)
inter-assay cv: 1.8-4.5%
intra-assay cv: 0.7-1.3%
(Serum)
inter-assay cv: 2.0-3.2%
intra-assay cv: 1.1-1.7%
(Plasma)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
特異性
Human Ghrelin (Active) - 115%
Human Des-Octanoyl Ghrelin - 249%
Porcine Ghrelin (Active) - 48%
Rat/Mouse Ghrelin (Active) - 85%
Rat/Mouse Des-Octanoyl Ghrelin - 100%
アプリケーション
代謝
肥満
代謝障害
その他情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
Jan Code
EZRGRT-91K:
試験成績書(COA)