Merck
DX2510
Supelco
Drierite non-Indicating
8 Mesh
別名:
Drierite non-Indicating, desiccant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaO4S
CAS番号:
分子量:
136.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-900-3
フォーム
granular
サイズ
8 mesh
white
粒径
8 mesh
mp
1450 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
8 Mesh
アナリシスノート
Description: White irregular granules
法的情報
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
DX2510-1:
DX2510-3:
試験成績書(COA)