Merck
CWSS03SB1
Millipore
Bevigard-M Cartridge Filter
pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
別名:
Bevigard-M Cartridge Filter 30 in. Code 0 0.2 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031610
物質
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
silicone seal
法規制遵守
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
メーカー/製品名
Bevigard
パラメーター
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
カートリッジの長さ(公称)
30 in. (75 cm)
直径
7.1 cm (2.8 in.)
ろ過面積
2.07 m2
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤150 mg/cartridge
マトリックス
Bevigard-M
pore size
0.5/0.2 μm pore size
入力
sample type food(s)
sample type liquid
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type wine
sample type beer
カートリッジコード
Code 0 (2-222; O-rings)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: カートリッジ
特徴および利点
Format: Double Layer
包装
ダブル イージーオープン バッグ
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of Mixed celulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
規格
Filter Grade: Standard Milligard® Media
調製ノート
Sanitization Protocol
80 °Cで30 分 熱水殺菌
Sterilization Method
121 °C 30 分のオートクレーブ滅菌またはSIP滅菌10回
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
アナリシスノート
次の水でフラッシング後USP Oxidizable Substances Testに適合 ≥12 L
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
法的情報
Bevigard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
CWSS03SB1:
試験成績書(COA)