安全性情報
CF-125ML-RU
Millipore
Anti-K from the clone MS-59, Research Use Only
Anti-K from the clone MS-59, Human IgG, For non-IVD/Research Use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
MS-59, monoclonal
形状
liquid
包装
pkg of 125 mL
テクニック
agglutination assay: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Clarified cell culture supernatant from cell lines expressing Human IgG monoclonal blod typing antibodies. For non-IVD/ research use. Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
アプリケーション
Bulk for non IVD/Research Use
For Non-IVD / Research use only
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Partially processed reagent for further manufacture of non-injectable products only. The absence of all viral antigens has not been determined. No US Standard of Potency. Do not use if turbid. Contains 0.1%(w/v) sodium azide.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CF-125ML-RU:
試験成績書(COA)