Merck
BX1673
Supelco
2-Butanone
OmniSolv®
別名:
2-Butanone, Methyl Ethyl Ketone, Butanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-159-0
蒸気圧
105 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.05% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤5 ppm
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
bp
79.6 °C/1013 hPa
mp
-86 °C
転移温度
flash point -4 °C
溶解性
292 g/L
密度
0.805 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤329 nm
UV吸収
λ: 329 nm Amax: ≤1.00
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 344 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
BX1673P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 329 nm1.00AU maxUV Abs. at 335 nm0.30AU maxUV Abs. at 344 nm0.05AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off329nm maxWater (H2O)0.05% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US1BX1673/901:
BX1673P-1:
BX1673-3:
MC0231-901:
US1BX1673CI37:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2