安全性情報
BX1642
Supelco
Buffer pH 10.0 Clear
別名:
buffer solutions
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
認証
traceable to NIST
アプリケーション
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
mixture
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
アプリケーション
This pH 10.0 buffer solution can be used in routine analytical methods for the calibration of pH meters and maintaining the pH of solutions.
特徴および利点
  • Traceable to NIST standards
  • A ready-to-use solution available in a sealed bottle with convenient packaging to protect against contamination
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) for an effective audit
  • Accurate up to +/- 0.02 at 25 °C
  • The expiry date of the product can be found in the CoA
  • Uncertainty value calculated includes for the duration of transportation and storage as well
規格
Tolerance: ±0.02
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BX1642-1:
US1SBX1642:
試験成績書(COA)