安全性情報
AP506B
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Human Ig λ chain Antibody, biotin conjugate
0.5 mg/mL, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
抗体分子は通常、1対の重鎖と共有結合している2本の免疫グロブリン軽鎖から成ります。免疫グロブリン軽鎖は2種類あり、ギリシャ文字のカッパおよびラムダで示されます。カッパおよびラムダ軽鎖は、約250アミノ酸の長さであり、平均質量は約25 kDaです。免疫グロブリン集団中のカッパとラムダの比は、動物種によって異なります。
特異性
ELISAおよびフローサイトメトリーで示されているとおり、この抗体はヒトラムダ軽鎖と反応します。
ヒトラムダ軽鎖と反応します。カッパ軽鎖を有するヒト骨髄腫タンパク質に吸着します。
免疫原
エピトープ:Igラムダ軽鎖
ラムダ軽鎖を有するヒト骨髄腫タンパク質で過剰免疫したヤギ由来のプール抗血清から調製しました。
アプリケーション
ELISA:希釈倍率1:5,000~1:20,000で使用できます。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
このヤギ抗ヒトIgλ鎖抗体、ビオチン結合を用いたヒトIgλ鎖の検出は、ELISAでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
二次抗体およびコントロール抗体
研究サブカテゴリー
フラグメント特異的二次抗体
物理的形状
アガロースに共有結合させたラムダ軽鎖を用いたプールしたヒトIgのアフィニティークロマトグラフィーにより精製しました。2.0 mL PBS溶液、アジ化ナトリウム含有
アフィニティークロマトグラフィー
保管および安定性
無菌条件下の2~8℃で、受領日から最長12か月冷蔵保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
AP506B:
試験成績書(COA)