Merck
AP182R
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Rabbit IgG Antibody, Rhodamine conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
特異性
ウサギIgG
波長:
吸収ピーク = 550 nm、発光ピーク = 570 nm。
アプリケーション
Donkey anti-Rabbit IgG Antibody、Rhodamine conjugate、Species AdsorbedはDonkey Rabbit IgGに対する抗体であり、IFで使用されます。
ほとんどのアプリケーションに対して推奨される希釈倍率:1:50~1:200
最適な希釈濃度はお客様ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
研究のサブカテゴリ
二重標識用吸着処理済み二次抗体
物理的形状
凍結乾燥済み。バッファー = 0.01 Mリン酸ナトリウム、0.25 M NaCl、pH 7.6、15 mg/mL BSAおよび0.05%アジ化ナトリウム入り
溶解:
500 μLの滅菌蒸留水で溶解します。
ローダミン/タンパク質:
約0.52(A550/A280)
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2~8°Cで最長12か月保存できます。溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2-8°Cで数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12カ月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AP182R:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A mutation in the nuclear pore complex gene Tmem48 causes gametogenesis defects in skeletal fusions with sterility (sks) mice.
Akiyama, K; Noguchi, J; Hirose, M; Kajita, S; Katayama, K; Khalaj, M; Tsuji, T; Fairfield et al.
The Journal of Biological Chemistry null
N Sae-Ung et al.
European journal of haematology, 74(4), 315-323 (2005-03-22)
Erythropoietin (EPO) and interferon-gamma (IFN-gamma) added to human erythroid progenitor cells purified from peripheral blood (erythroid colony-forming cells; ECFC) significantly reduces apoptosis as assessed by flow cytometry (FCM) using annexin V. To clarify the role of NF-kappaB in the regulation
Takeshi Onishi et al.
The Journal of physiology, 597(13), 3441-3455 (2019-05-16)
Neuropathic pain spreads spatially beyond the injured sites, and the mechanism underlying the spread has been attributed to inflammation occurring in the spinal cord. However, the spatial spread of spinal/cortical potentiation induced by conduction block of the peripheral nerves can
Nopporn Jongkamonwiwat et al.
The European journal of neuroscience, 23(10), 2701-2711 (2006-07-05)
Several independent investigations have demonstrated the presence of opioid peptides in the inner ear organ of Corti and in particular in the efferent nerve fibers innervating the cochlear hair cells. However, the precise innervation pattern of opioid fibers remains to
Li-Wei Tung et al.
Nature communications, 7, 12199-12199 (2016-07-23)
Orexins are associated with drug relapse in rodents. Here, we show that acute restraint stress in mice activates lateral hypothalamic (LH) orexin neurons, increases levels of orexin A and 2-arachidonoylglycerol (2-AG) in the ventral tegmental area (VTA), and reinstates extinguished