安全性情報
AP120R
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Human IgA Antibody, IgG, and IgM, Rhodamine conjugate
Chemicon®, from goat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.47
由来生物
goat
品質水準
結合体
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
アプリケーション
Research Category
二次抗体及びコントロール抗体
Research Sub Category
全免疫グロブリン検出用二次抗体
Goat anti-Human IgA Antibody, IgG & IgM, Rhodamine conjugate is an antibody against Human IgA for use in IF.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AP120R:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Junying Chen et al.
Bioengineered, 12(2), 10723-10733 (2021-11-10)
RAS p21 protein activator 4 (RASA4) has been recognized as a Ca2+-promoted Ras-MAPK pathway suppressor that inhibits tumor growth. However, the role of RASA4 in cervical squamous cell carcinoma (CESC) remains unclear. The mRNA levels of RASA4 were analyzed using