Merck
AG918
Sigma-Aldrich
β Amyloid 1-40, aβ, F4W, TFA, recombinant human
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
由来生物
human
品質水準
アッセイ
>97%
形状
powder
メーカー/製品名
Chemicon®
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... APP(351)
詳細
Beta Amyloid (1-40), mutant, F4W, TFA
MOL. WT.: 4367.37 Da by Mass Spec Analysis (theoretical 4368.9)
SEQUENCE: Asp-Ala-Glu-Trp-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val
PEPTIDE CONTENT: 1 mg per vial; salt content is <10%
COUNTER ION: TFA
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
AG918:
試験成績書(COA)