安全性情報
ABN904
Sigma-Aldrich
抗GAD 65/67
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Glutamate decarboxylase 2/Glutamate decarboxylase 1, 65 kDa/67kDa glutamic acid decarboxylase, GAD-65/67, Glutamate decarboxylase 65/67 kDa isoform
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
Glutamate decarboxylase 2/Glutamate decarboxylase 1(UniProt:Q05329/Q99259(別名:65 kDa/67kDa glutamic acid decarboxylase、GAD-65/67, Glutamate decarboxylase 65/67 kDa isoform)は、ヒトGAD2/GAD1(別名:GAD65/GAD67)遺伝子(Gene ID:2572/2571)によってコードされています。Glutamate decarboxylaseアイソフォームは脳で発現されており、そこでgamma-aminobutyric acid(GABA)合成に関与しています。Glutamate decarboxylase 2は、膵臓組織でも発現されます。GAD65とGAD67はいずれも、さまざまな発達段階において細胞内の異なる場所でGABAを合成します。通常、GAD1は細胞全体に均一に分布していますが、GAD2は主に神経末端に局在化しています。GAD1は、シナプス形成や神経損傷からの保護と関連する神経活動のためにGABAを合成します。.ただし、GAD2アイソフォームは、神経伝達活動のためにGABAを合成します。
特異性
このウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおいてGAD2およびGAD1を検出します。C末端領域における14アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
エピトープ:C末端
ヒトグルタミン酸デカルボキシラーゼ2(GAD2)のC末端領域に由来する14個のアミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト小脳組織、マウス大脳皮質組織、ラット大脳皮質組織においてGAD 65/67を検出できます。
抗GAD 65/67抗体(カタログ番号ABN904)は、ヒト、マウス、ラットのGAD2およびGAD1を標的とする特異性の高いウサギポリクローナル抗体であり、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングにおいて検証されています。
研究のカテゴリ
神経科学
品質
ヒト脳組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、ヒト脳組織ライセート10 µg中のGAD 65/67を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約60/62kDa、算出値:65.41/66.90 kDa(それぞれGAD2とGAD1)。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
ABN904-25UG:
ABN904:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Md Main Uddin et al.
ASN neuro, 13, 17590914211035020-17590914211035020 (2021-10-02)
Brain glycogen is remodeled during metabolic homeostasis and provides oxidizable L-lactate equivalents. Brain glycogen phosphorylase (GP)-brain (GPbb; AMP-sensitive) and -muscle (GPmm; norepinephrine-sensitive) type isoforms facilitate stimulus-specific control of glycogen disassembly. Here, a whole animal model involving stereotactic-targeted delivery of GPmm
K P Briski et al.
Brain structure & function, 226(4), 1053-1065 (2021-02-14)
Recurring insulin-induced hypoglycemia (RIIH) in males correlates with maladaptive glucose counter-regulatory collapse and acclimated expression of ventromedial hypothalamic nucleus (VMN) nitric oxide (NO) and γ-aminobutyric acid (GABA) metabolic transmitter biomarkers, e.g., neuronal nitric oxide synthase (nNOS) and glutamate decarboxylase65/67 (GAD).
Karen P Briski et al.
Acta neurobiologiae experimentalis, 80(1), 57-65 (2020-03-28)
The catecholamine norepinephrine (NE) links hindbrain metabolic‑sensory neurons with downstream gluco‑regulatory loci, including the ventromedial hypothalamic nucleus (VMN). Exogenous NE up‑regulates VMN expression of glutamate decarboxylase (GAD), biomarker for the gluco‑inhibitory transmitter γ‑aminobutryic acid (GABA). Brain glycogen phosphorylase (GP)‑muscle (GPmm)
Khaggeswar Bheemanapally et al.
Scientific reports, 11(1), 16079-16079 (2021-08-11)
Astrocyte glycogen, the primary energy reserve in brain, undergoes continuous remodeling by glucose passage through the glycogen shunt prior to conversion to the oxidizable energy fuel L-lactate. Glucogenic amino acids (GAAs) are a potential non-glucose energy source during neuro-metabolic instability.
Abdulrahman Alhamyani et al.
AIMS neuroscience, 8(4), 510-525 (2021-12-09)
Gamma-aminobutyric acid (GABA) acts on ventromedial hypothalamic targets to suppress counter-regulatory hormone release, thereby lowering blood glucose. Maladaptive up-regulation of GABA signaling is implicated in impaired counter-regulatory outflow during recurring insulin-induced hypoglycemia (RIIH). Ventromedial hypothalamic nucleus (VMN) GABAergic neurons express