精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, pig, horse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... JMJD8(339123)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン修飾タンパク質
品質
Western Blot Analysis: 1 mg/mL of this antibody dected JMJD8 in 10 mg of HeLa nuclear extract.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa nuclear extract
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE91:
試験成績書(COA)