安全性情報
ABC91
Sigma-Aldrich
抗HUNK抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Hormonally up-regulated neu tumor-associated kinase, B19, Serine/threonine-protein kinase MAK-V
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HUNK(30811)
詳細
ホルモン性上方制御型Neu随伴キナーゼ(HUNK)はプロテインキナーゼスーパーファミリーに属し、既知のタンパク質と相同性のないユニークなCOOH末端(C末端)部分を持つSNF1関連セリン/トレオニンキナーゼです。 このタンパク質は乳腺、腎臓、中枢神経系で高度に発現しています。
特異性
その他の相同性:マウス(配列相同性87%)およびラット(配列相同性85%)
免疫原
ヒトHUNKに相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗HUNK抗体はHUNKの検出において、WB、IH(P)での使用が検証されています。
免疫組織染色: 希釈倍率1:50~1:250で使用、ヒト脳および小脳組織でHUNKを検出できます。
品質
SK-BR3細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのSK-BR3細胞ライセート中のHUNKを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約70 kDa 算出値は80 kDaですが、HUNKはウェスタンブロッティングで約70 kDaのバンドが示されています。(Gardner, H.P., et al. (2000).Development.127:4493-4509.)
アナリシスノート
コントロール
SK-BR3細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC91:
試験成績書(COA)