ABC152
Anti-Annexin A2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Annexin A2, Annexin II, Annexin-2, Calpactin I heavy chain, Calpactin-1 heavy chain, Chromobindin-8, Lipocortin II, Placental anticoagulant protein IV, PAP-IV, Protein I, p36
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, human
交差性(ホモロジーによる予測)
primate (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANXA2(302)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Annexin A2 in 10 µg of A549 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
A549 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC152:
試験成績書(COA)