安全性情報
AB4073
Sigma-Aldrich
抗ファルネシル抗体
Chemicon®, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
タンパク質のイソプレニル化は、細胞内タンパク質の約0.5%に影響を及ぼす翻訳後修飾であり、タンパク質の生物学的活性に必須です。2つの酵素によって、カルボキシル末端システイン基のスルフヒドリル基に、2つのプレニル基が触媒的に結合します。これらの酵素によってプレニル化されるタンパク質は、タンパク質のC末端に明確なモチーフのC-A1-A2-X(C = システイン、A 1およびA2 = 脂肪族アミノ酸)があります。この転移に関与する2つの酵素は、ファルネシルトランスフェラーゼとゲラニルゲラニルトランスフェラーゼです。これらは、それぞれ炭素数15のファルネシルまたは炭素数20のゲラニルゲラニルを、アプレニル-ピロリン酸からタンパク質に転移させます。このC-A-A-Xモチーフを持つタンパク質の例としては、Ras低分子量Gタンパク質ファミリーのメンバー、核ラミン、三量体Gタンパク質のγマサブユニットなどがあります。タンパク質のプレニル化は、タンパク質の膜結合だけでなく、タンパク質間相互作用にも必要であり、結合したイソプレニル基の性質は、Gタンパク質と受容体との相互作用など、タンパク質間相互作用に影響を与える可能性があります。
特異性
イソプレニル化C-A-A-X配列由来のファルネシルモチーフを認識します。また、ゲラニルゲラニルモチーフとも交差反応します。KLHも検出します。
免疫原
抗体はKLHを結合させたファルネシルシステインを用いて開発されました。
アプリケーション
ELISA
免疫蛍光
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗ファルネシル抗体はファルネシル量を検出します。ELISAおよびIFでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
MAPキナーゼ
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。 無菌リン酸緩衝生理食塩水溶液、0.08%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、-20°Cで受領日から最長12か月保存できます。 凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB4073:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zurab Siprashvili et al.
Nature genetics, 48(1), 53-58 (2015-11-26)
Small nucleolar RNAs (snoRNAs) are conserved noncoding RNAs best studied as ribonucleoprotein (RNP) guides in RNA modification. To explore their role in cancer, we compared 5,473 tumor-normal genome pairs to identify snoRNAs with frequent copy number loss. The SNORD50A-SNORD50B snoRNA
Fei Liu et al.
Human molecular genetics, 24(16), 4648-4659 (2015-06-03)
Retinitis pigmentosa (RP) affects about 1.8 million individuals worldwide. X-linked retinitis pigmentosa (XLRP) is one of the most severe forms of RP. Nearly 85% of XLRP cases are caused by mutations in the X-linked retinitis pigmentosa 2 (RP2) and RPGR.
C Banfi et al.
Communications biology, 4(1), 1109-1109 (2021-09-23)
The research into the pathophysiology of atherosclerosis has considerably increased our understanding of the disease complexity, but still many questions remain unanswered, both mechanistically and pharmacologically. Here, we provided evidence that the pro-oxidant enzyme Prenylcysteine Oxidase 1 (PCYOX1), in the
Tsuyoshi Waku et al.
iScience, 24(10), 103180-103180 (2021-10-21)
Lipids, such as cholesterol and fatty acids, influence cell signaling, energy storage, and membrane formation. Cholesterol is biosynthesized through the mevalonate pathway, and aberrant metabolism causes metabolic diseases. The genetic association of a transcription factor NRF3 with obesity has been
Kazuhiro Shirozu et al.
Shock (Augusta, Ga.), 42(6), 570-577 (2014-07-22)
Acute liver failure (ALF) is a fatal syndrome associated with massive hepatocyte death. There is no cure for ALF except liver transplantation. Protein farnesylation is a lipid modification of cysteine residues that is catalyzed by farnesyltransferase (FTase) and has been