Merck
すべての画像(4)
資料
安全性情報
AB3080
Sigma-Aldrich
抗緑色蛍光タンパク質抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
GFP, eGFP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
vertebrates
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
クラゲの一種であるオワンクラゲ由来の緑色蛍光タンパク質(GFP)は、生体や固定組織を含むさまざまな細胞系における遺伝子発現をモニタリングするための蛍光標識として用いられています。他の生物発光レポーターとは異なり、GFPは、基質、補因子、または他の内因性もしくは外因性タンパク質の非存在下で蛍光を発します。精製GFPは238個のアミノ酸からなる27 kDaの単量体であり、青色光またはUV光で励起されると緑色光(509 nmで最大発光)を発します。
特異性
AB3080は、オワンクラゲ由来の高度に精製された天然GFPに対して作製されます。天然および組換え由来のGFPと反応します。他の市販のGFP抗体は通常、大腸菌と強い反応性を示しますが、AB3080P GFP抗体はプロテインAクロマトグラフィーで精製され、その後全大腸菌BL21株細胞に対して広範に吸着されているため、大腸菌との交差反応性が最小限に抑えられています。
免疫原
オワンクラゲ由来の高度精製天然GFP。
アプリケーション
この抗緑色蛍光タンパク質抗体は、ELISA、IC、IH、WBでの使用について検証済みであり、緑色蛍光タンパク質を検出できます。
ウェスタンブロッティング:
この抗体の前回のロットをウェスタンブロッティングで使用しました。
ELISA:
前回のロットの1:2000~1:10,000希釈を酵素結合免疫吸着アッセイで使用しました。
注記:AB3080は大腸菌タンパク質に対して吸着されていますが、ほとんどの二次抗体は吸着されていません。二次抗体による大腸菌との反応性の可能性を低下させるため、間接的検出システムでMilliporeの高度精製二次抗体を使用することをお勧めします。
免疫細胞染色
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
エピトープタグおよび一般用途
研究サブカテゴリー
エピトープタグ
品質
RENCX細胞を用いた免疫細胞染色により日常的に評価済み。
免疫細胞染色:このロットの抗GFPウサギpAB(赤)を用いた、GFPを構成的に発現しているRENCXの共焦点蛍光分析。緑は発現されたGFPを示します。
ターゲットの説明
GFPは27 kDaであり、検出される融合タンパク質の分子量に依存します。
物理的形状
0.01%アジ化ナトリウムを含む10 mM Trisバッファー、pH 7.2中の精製ウサギポリクローナルIgG。
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:
25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
細胞で発現しているGFP融合タンパク質
RENCX細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB3080:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Subha Karumuthil-Melethil et al.
Human gene therapy, 27(7), 509-521 (2016-05-21)
GM2 gangliosidosis is a family of three genetic neurodegenerative disorders caused by the accumulation of GM2 ganglioside (GM2) in neuronal tissue. Two of these are due to the deficiency of the heterodimeric (α-β), "A" isoenzyme of lysosomal β-hexosaminidase (HexA). Mutations
Induction of spine growth and synapse formation by regulation of the spine actin cytoskeleton.
Zito, K; Knott, G; Shepherd, GM; Shenolikar, S; Svoboda, K
Neuron null
Noninvasive in vivo imaging of monocyte trafficking to atherosclerotic lesions.
Kircher, MF; Grimm, J; Swirski, FK; Libby, P; Gerszten, RE; Allport, JR; Weissleder, R
Circulation null
Targeted ablation and reorganization of the principal preplate neurons and their neuroblasts identified by golli promoter transgene expression in the neocortex of mice.
Xie, YY; Jacobs, E; Fisher, R
ASN Neuro null
Aosa Kamezaki et al.
Scientific reports, 6, 28873-28873 (2016-07-02)
Neuregulin1 (NRG1) plays diverse developmental roles and is likely involved in several neurological disorders including schizophrenia. The transmembrane NRG1 protein is proteolytically cleaved and released as a soluble ligand for ErbB receptors. Such post-translational processing, referred to as 'ectodomain shedding'