AB2263
Anti-MEF2D Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
myocyte enhancer factor 2D, MADS box transcription enhancer factor 2, polypeptide D (myocyte enhancer factor 2D), MEF2D/DAZAP1 fusion, myocyte-specific enhancer factor 2D, myocyte enhancer factor 2D/deleted in azoospermia associated protein 1 fusion prot
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rhesus macaque, rat, human, mouse, pig, horse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
equine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MEF2D(4209)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経変性疾患
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MEF2D on 10 µg of L6 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
L6 cell lysate
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2263:
試験成績書(COA)