AB2257
Anti-Vesicular GABA Transporter Antibody
serum, from rabbit
別名:
GABA and glycine transporter, Solute carrier family 32 member 1, Vesicular GABA transporter, solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1, solute carrier family 32, member 1, vesicular inhibitory amino acid transporter
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
monkey, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC32A1(140679)
mouse ... Slc32A1(22348)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
イオンチャネル及びトランスポーター
1:50 - 1:500 dilution from a previous lot detected vesiluar GABA transporter using IHC-Select Detection with HRP-DAB.
品質
Western Blot Analysis:
1:500 - 1:1,000 dilution of this lot detected vesicular GABA transporter on 10 µg of rat brain lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Rat brain lysate.
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2257:
試験成績書(COA)