AB10518
Anti-DARPP-32 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1B, dopamine and cAMP-regulated neuronal phosphoprotein 32, dopamine and cAMP regulated phosphoprotein, protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B, Dopamine- and cAMP-regulated neuronal phosphoprotei
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, mouse, rhesus macaque
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
canine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Ppp1R1B(19049)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
神経伝達物質及び受容体
イオンチャネル及びトランスポーター
Immunoprecipitaion Analysis: 10 µg of this antibody from a previous lot immunoprecipitated DARPP-32 from rat brain RIPA lysate.
品質
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected DARPP-32 on 10 µg of rat brain tissue lysate.
ターゲットの説明
関連事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB10518:
試験成績書(COA)