安全性情報
9016
Sigma-Aldrich
Lis/Pro Insulin
Iodinated Human Lis/Pro insulin -HPLC purified & prepared fresh monthly.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160405
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
ラベル
125Iodine labeled
品質水準
フォーム
solid
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
詳細
Radioactivity: <3 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
アプリケーション
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
保管および安定性
2–8 °C
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
9016:
試験成績書(COA)