主要文書
8.56083
Sigma-Aldrich
Fmoc₄-Lys₂-Lys-ß-Ala-Wang resin
Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
beads
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-30°C
詳細
Tetravalent MAP resin for preparing peptide antigens.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 05-24-0152
アナリシスノート
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.10 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB) 100 - 200 mesh.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1