Merck
8.55152
SEA-PS resin
Novabiochem®
別名:
bis(2-Sulfanylethyl)aminotrityl polystyrene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12162002
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
A novel resin for preparation peptide thioesters by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c