Merck
8.48333
Sigma-Aldrich
Water
Deionized for synthesis
別名:
Water, DI water, Deionized water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.22
product name
水, for synthesis
蒸気圧
23 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
(Colorless Liquid)
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.9979 - 0.9985
Conductivity (20 °C): ≤ 4.3 µS/cm
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
水 for gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.02699
水 OmniPur® Grade, Sterile, Nuclease Free
Sigma-Aldrich
9801-OP
水 Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
水 for TOC analysis
Supelco
78533