主要文書
8.43954
Sigma-Aldrich
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
for synthesis
別名:
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H18LiNSi2
CAS番号:
分子量:
167.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
223-725-6
フォーム
solid
bp
114-116 °C/1013 hPa
mp
71 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(℃)
17 °C - closed cup